Stampa…
4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC510282-1G PC510282-250MG
APOSPC510282-1GEA 1840 EUR
APOSPC510282-1G APOSPC510282-250MG
4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
Formula: C₈H₃ClF₂N₂
Peso molecolare: 200,573 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18377822
CAS Number: 791602-75-0