Stampa…
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC510281-1G PC510281-250MG
APOSPC510281-1GEA 188 EUR
APOSPC510281-1G APOSPC510281-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19440363
CAS Number: 1187318-53-1