Stampa…
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510280-1G PC510280-5G
APOSPC510280-1GEA 396 EUR
APOSPC510280-1G APOSPC510280-5G
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Peso molecolare: 248.198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29035075
CAS Number: 2006277-57-0