Stampa…
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510279-1G PC510279-250MG PC510279-5G
APOSPC510279-1GEA 493 EUR
APOSPC510279-1G APOSPC510279-250MG APOSPC510279-5G
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 245,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28678072
CAS Number: 231296-89-2