Stampa…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride
PC51027-1G PC51027-5G PC51027-25G
APOSPC51027-1GEA 56.7 EUR
APOSPC51027-1G APOSPC51027-5G APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039240
CAS Number: 58914-34-4