Stampa…
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510264-1G PC510264-250MG
APOSPC510264-1GEA 916 EUR
APOSPC510264-1G APOSPC510264-250MG
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₇BrFNO₂
Peso molecolare: 248,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28977408
CAS Number: 1694614-97-5