Stampa…
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510248-1G PC510248-250MG
APOSPC510248-1GEA 865 EUR
APOSPC510248-1G APOSPC510248-250MG
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18909256
CAS Number: 915213-54-6