Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC510242-1G PC510242-250MG PC510242-5G
APOSPC510242-1GEA 478 EUR
APOSPC510242-1G APOSPC510242-250MG APOSPC510242-5G
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₈ClF
Peso molecolare: 158.601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110026
CAS Number: 119779-12-3