Stampa…
6,8-Difluorochroman-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC510240-1G PC510240-250MG PC510240-5G
APOSPC510240-1GEA 429 EUR
APOSPC510240-1G APOSPC510240-250MG APOSPC510240-5G
6,8-Difluorochroman-4-one
6,8-Difluorochroman-4-one
Formula: C₉H₆F₂O₂
Peso molecolare: 184,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764784
CAS Number: 259655-01-1