Stampa…
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51024-1G PC51024-250MG PC51024-500MG
APOSPC51024-1GEA 306 EUR
APOSPC51024-1G APOSPC51024-250MG APOSPC51024-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₅BrClFN₂
Peso molecolare: 263,494 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384876
CAS Number: 1286734-93-7