Stampa…
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-((4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methyl)acetamide
PC510236-100G PC510236-25G
APOSPC510236-100GEA 118 EUR
APOSPC510236-100G APOSPC510236-25G
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Formula: C₁₄H₁₉FN₂O₂
Peso molecolare: 266,311 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619692
CAS Number: 112913-94-7