Stampa…
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510235-1G PC510235-5G
APOSPC510235-1GEA 120 EUR
APOSPC510235-1G APOSPC510235-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₃
Peso molecolare: 198,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06823839
CAS Number: 69888-90-0