Stampa…
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51023-1G PC51023-250MG
APOSPC51023-1GEA 394 EUR
APOSPC51023-1G APOSPC51023-250MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₅Br₂FN₂
Peso molecolare: 307,945 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384875
CAS Number: 1286734-91-5