5,6-Difluorobenzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC510221-1G
PC510221-250MG
APOSPC510221-1GEA
111
EUR
APOSPC510221-1G
APOSPC510221-250MG
5,6-Difluorobenzimidazole
5,6-Difluorobenzimidazole
Formula:
C₇H₄F₂N₂ Peso molecolare: 154,117 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02031530 CAS Number: 78581-99-4 |