1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic Acid
PC510220-1G
PC510220-250MG
APOSPC510220-1GEA
662
EUR
APOSPC510220-1G
APOSPC510220-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₇F₃N₂O₂ Peso molecolare: 256,181 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15527665 CAS Number: 1260740-53-1 |