Stampa…
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51022-1G PC51022-250MG
APOSPC51022-1GEA 611 EUR
APOSPC51022-1G APOSPC51022-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₅BrFIN₂
Peso molecolare: 354,946 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18384874
CAS Number: 1286734-96-0