Stampa…
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Fornitore: Apollo Scientific
PC510217-1G PC510217-250MG
APOSPC510217-1GEA 601 EUR
APOSPC510217-1G APOSPC510217-250MG
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Formula: C₁₀H₆F₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16503160
CAS Number: 109086-18-2