Stampa…
4-Fluoro-7-methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
PC510216-1G PC510216-250MG PC510216-5G
APOSPC510216-1GEA 499 EUR
APOSPC510216-1G APOSPC510216-250MG APOSPC510216-5G
4-Fluoro-7-methylindole
4-Fluoro-7-methylindole
Formula: C₉H₈FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027019
CAS Number: 313337-32-5