Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510214-1G
PC510214-250MG
PC510214-5G
APOSPC510214-1GEA
672
EUR
APOSPC510214-1G
APOSPC510214-250MG
APOSPC510214-5G
Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Formula:
C₈H₈FNO₂ Peso molecolare: 169,153 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18803129 CAS Number: 1253383-91-3 |