6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC51021-100MG
PC51021-1G
PC51021-500MG
APOSPC51021-100MGEA
33.5
EUR
APOSPC51021-100MG
APOSPC51021-1G
APOSPC51021-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Formula:
C₇H₃BrClFN₂ Peso molecolare: 249,468 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18384873 CAS Number: 1286734-78-8 |