Stampa…
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC510207-5G PC510207-1G
APOSPC510207-5GEA 369 EUR
APOSPC510207-5G APOSPC510207-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
Formula: C₉H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201038
CAS Number: 404-91-1