Stampa…
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC510205-1G PC510205-250MG
APOSPC510205-1GEA 223 EUR
APOSPC510205-1G APOSPC510205-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Formula: C₇H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19440436
CAS Number: 917835-69-9