3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₂BrF₃N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12755885 CAS Number: 93608-11-8 |