3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC51020-100MG
PC51020-1G
PC51020-500MG
APOSPC51020-100MGEA
232
EUR
APOSPC51020-100MG
APOSPC51020-1G
APOSPC51020-500MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Formula:
C₇H₃Br₂FN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18384872 CAS Number: 1286734-81-3 |