Stampa…
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC510197-1G PC510197-250MG
APOSPC510197-1GEA 601 EUR
APOSPC510197-1G APOSPC510197-250MG
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅F₃N₂O₃
Peso molecolare: 222,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168448
CAS Number: 1803857-10-4