Stampa…
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51019-1G PC51019-100MG PC51019-500MG
APOSPC51019-1GEA 568 EUR
APOSPC51019-1G APOSPC51019-100MG APOSPC51019-500MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₃BrFIN₂
Peso molecolare: 340,919 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18384871
CAS Number: 1286734-77-7