Stampa…
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC510189-1G PC510189-250MG
APOSPC510189-1GEA 491 EUR
APOSPC510189-1G APOSPC510189-250MG
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658616
CAS Number: 1089279-29-7