5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carbaldehyde, 5-Fluoro-6-formyl-1-methyl-1H-indazole
PC51018-100MG
PC51018-1G
PC51018-500MG
APOSPC51018-100MGEA
217
EUR
APOSPC51018-100MG
APOSPC51018-1G
APOSPC51018-500MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Formula:
C₉H₇FN₂O Peso molecolare: 178,163 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18384870 CAS Number: 1286734-88-0 |