5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC510167-1G
PC510167-250MG
APOSPC510167-1GEA
757
EUR
APOSPC510167-1G
APOSPC510167-250MG
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Formula:
C₅H₆BrF₅ Peso molecolare: 240,997 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27935381 CAS Number: 1383437-60-2 UN: 1993 ADR: 3,III |