Stampa…
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC510165-1G PC510165-250MG PC510165-5G
APOSPC510165-1GEA 1010 EUR
APOSPC510165-1G APOSPC510165-250MG APOSPC510165-5G
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₄BrF₂NO
Peso molecolare: 248,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390874
CAS Number: 1261818-72-7