Stampa…
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Fornitore: Apollo Scientific
PC510142-5G PC510142-1G
APOSPC510142-5GEA 397 EUR
APOSPC510142-5G APOSPC510142-1G
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03721051
CAS Number: 32387-18-1