Stampa…
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510133-5G PC510133-1G
APOSPC510133-5GEA 183 EUR
APOSPC510133-5G APOSPC510133-1G
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Formula: C₁₁H₁₆FO₃P
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22574982
CAS Number: 63909-54-6