5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈BFN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18089818 CAS Number: 2096331-06-3 |