Stampa…
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC510107-1G PC510107-250MG
APOSPC510107-1GEA 601 EUR
APOSPC510107-1G APOSPC510107-250MG
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Formula: C₁₄H₇F₂N₃O₃S
Peso molecolare: 335,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00987073
CAS Number: 313222-96-7