2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC51010-1G
PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA
34.8
EUR
APOSPC51010-1G
APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Formula:
C₆H₄BrFN₂O₂ Punto di ebollizione: 315 °C Punto di fusione: 109 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18071077 CAS Number: 1218764-80-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |