Stampa…
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510089-1G PC510089-5G
APOSPC510089-1GEA 448 EUR
APOSPC510089-1G APOSPC510089-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410072
CAS Number: 887983-48-4