5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC510081-1G
PC510081-5G
APOSPC510081-1GEA
397
EUR
APOSPC510081-1G
APOSPC510081-5G
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formula:
C₁₃H₈F₃NO₂ Peso molecolare: 267,203 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06410236 CAS Number: 887973-92-4 |