Stampa…
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Fornitore: Apollo Scientific
PC510079-1G PC510079-5G
APOSPC510079-1GEA 499 EUR
APOSPC510079-1G APOSPC510079-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Formula: C₁₄H₁₉BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410615
CAS Number: 924817-75-4