Stampa…
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC510078-1G PC510078-5G
APOSPC510078-1GEA 397 EUR
APOSPC510078-1G APOSPC510078-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 267,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115434
CAS Number: 898405-31-7