[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pyridine-5-methanol
PC510069-1G
PC510069-5G
APOSPC510069-1GEA
561
EUR
APOSPC510069-1G
APOSPC510069-5G
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Formula:
C₁₃H₁₀F₃NO Peso molecolare: 253,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06410448 CAS Number: 356058-13-4 |