Stampa…
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC510067-1G PC510067-5G
APOSPC510067-1GEA 499 EUR
APOSPC510067-1G APOSPC510067-5G
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₂H₉F₂NO
Peso molecolare: 221,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410330
CAS Number: 887974-19-8