Stampa…
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC510061-1G PC510061-5G
APOSPC510061-1GEA 499 EUR
APOSPC510061-1G APOSPC510061-5G
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₂H₁₀FNO
Peso molecolare: 203,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410429
CAS Number: 887974-54-1