[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC510060-1G
PC510060-5G
APOSPC510060-1GEA
499
EUR
APOSPC510060-1G
APOSPC510060-5G
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Formula:
C₁₂H₉F₂NO Peso molecolare: 221,203 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06410125 CAS Number: 887981-41-1 |