4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510055-1G
PC510055-5G
APOSPC510055-1GEA
306
EUR
APOSPC510055-1G
APOSPC510055-5G
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₈F₃NO₄S Peso molecolare: 283,224 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19442791 CAS Number: 1314406-51-3 |