Stampa…
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510054-1G PC510054-5G
APOSPC510054-1GEA 275 EUR
APOSPC510054-1G APOSPC510054-5G
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₈H₈FNO₄S
Peso molecolare: 233,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09949279
CAS Number: 1016788-23-0