Stampa…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510053-1G PC510053-5G
APOSPC510053-1GEA 275 EUR
APOSPC510053-1G APOSPC510053-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀FNO₃
Peso molecolare: 223,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18285538
CAS Number: 1314406-43-3