Stampa…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510052-1G PC510052-5G
APOSPC510052-1GEA 306 EUR
APOSPC510052-1G APOSPC510052-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₀F₃NO₃
Peso molecolare: 273,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442790
CAS Number: 1314406-50-2