Stampa…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510051-1G PC510051-5G
APOSPC510051-1GEA 275 EUR
APOSPC510051-1G APOSPC510051-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀FNO₃
Peso molecolare: 223,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09935518
CAS Number: 1016869-97-8