Stampa…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510050-1G PC510050-5G
APOSPC510050-1GEA 275 EUR
APOSPC510050-1G APOSPC510050-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀FNO₃
Peso molecolare: 223,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09730560
CAS Number: 953753-01-0