Stampa…
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC510049-1G PC510049-5G
APOSPC510049-1GEA 397 EUR
APOSPC510049-1G APOSPC510049-5G
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Formula: C₁₅H₂₀FNO₃
Peso molecolare: 281,323 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442783
CAS Number: 1314419-66-3